Learn More
Thermo Scientific™ Septa pour flacons d’échantillonnage automatique 9mm
Les septa 9 mm sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, PTFE / silicone, PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour s’adapter à une grande variété d’applications.
13.63€ - 30.65€
Spécification
Description | Septum pour bouchon à vis de 9 mm |
---|---|
Quantité | 100 |
Épaisseur (métrique) | 1,0 mm |
Certifications/Conformité | Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) |
Type | Septa |
Code produit | Marque | Matériau | Couleur | Dureté | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau | Couleur | Dureté | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12458696
|
Thermo Scientific™
C4000-30 |
PTFE, Caoutchouc | Ivoire, Rouge | 35 °shore |
13.63€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12478696
|
Thermo Scientific™
C4000-40 |
PTFE, Silicone | Rouge, Blanc | 45 °shore |
28.39€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12478706
|
Thermo Scientific™
C4000-55 |
PTFE, Silicone | Bleu, Blanc | 55 °shore |
30.65€
100 pièces |
Expédition estimée: 12-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13151673
|
Thermo Scientific™
C4000-60 |
PTFE, Silicone | Rouge, Blanc | 50 °shore |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les septa de 9 mm Thermo Scientific™ sont disponibles en PTFE / caoutchouc rouge, PTFE / silicone ou PTFE rouge / silicone blanc / PTFE rouge pour convenir à toute une variété d’applications. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Spécification
Septum pour bouchon à vis de 9 mm | |
1,0 mm | |
Septa | |
Bouchon à vis de 9 mm |
100 | |
Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC) | |
9 mm |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.