Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis transparents à ouverture large certifiés 9 mm
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS haute sensibilité. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
38.60€ - 466.00€
Code produit | Marque | Description | Couleur de bouchon | Septum | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Couleur de bouchon | Septum | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11961543
|
Thermo Scientific™
CERT4000-78W |
Certified Target DP 1.5mL Clear Glass I-D, 9mm Screw Thread | PTFE/Silicone | Yes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11941513
|
Thermo Scientific™
CERT4000-79 |
Certified Target DP 1.5mL Clear High Recovery Vials, 9mm Screw Thread | PTFE/Silica | No |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11991543
|
Thermo Scientific™
CERT4000-93W |
Certified Target DP 2mL Clear I-D Vial Kit, 9mm Screw Thread | PTFE/Silica | Yes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10007874
|
Thermo Scientific™
CERT4000-193W |
2mL; Clear ID Vial; With 9mm Preslit PTFE/Silicone Septa/Cap | Gray | Bonded Red PTFE/White Silicone | Yes |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15210389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-580W |
Kit pratique, flacon SureStop certifié à ouverture large de 9 mm, 2 ml | Bleu | PTFE ivoire / caoutchouc rouge | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15200389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-578W |
Kit pratique, flacon SureStop certifié à ouverture large de 9 mm, 2 ml | Bleu | PTFE rouge / silicone blanc | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15230389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-593W |
Kit pratique, flacon SureStop certifié à ouverture large de 9 mm, 2 ml | Bleu | PTFE bleu / silicone blanc | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15240389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-80 |
Kit pratique, flacon à vis certifié à ouverture large de 9 mm, 2 ml | Bleu | PTFE ivoire / caoutchouc rouge | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15338056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-134W |
Kit pratique assemblé, flacon I-D transparent à vis de 9 mm certifié, 2 ml avec bouchon en PTFE/silicone collé | Bleu | Certifié MS en silicone blanc collé / PTFE transparent | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15250389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-80W |
Kit pratique, flacon à vis certifié à ouverture large de 9 mm, 2 ml | Bleu | PTFE ivoire / caoutchouc rouge | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15270389
|
Thermo Scientific™
CERT5000-92W |
Kit pratique, flacon à vis certifié à ouverture large de 9 mm, 2 ml | Bleu | PTFE rouge / silicone blanc | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15388056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-32 |
Kit pratique, flacon à vis à récupération élevée de 1,7 ml et ouverture large de 9 mm, avec réservoir de 30 µl | Bleu | PTFE transparent / silicone transparent collé | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15398056
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-33TR |
Kit pratique, flacon à vis à récupération complète de 1,5 ml et ouverture large de 9 mm, avec réservoir de 10 µl | Bleu | PTFE transparent / silicone transparent collé | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15308066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-341W |
Kit pratique, flacon à vis à ouverture large de 9 mm, 2 ml | Bleu | PTFE transparent / silicone transparent collé | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15359464
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-38 |
Kit pratique, flacon à vis à récupération élevée de 1,7 ml et ouverture large de 9 mm, avec réservoir de 30 µl | Gris | PTFE transparent / silicone transparent collé | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15348066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-39TR |
Kit pratique, flacon à vis à récupération complète de 1,5 ml et ouverture large de 9 mm, avec réservoir de 10 µl | Gris | PTFE transparent / silicone transparent collé | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15358066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-401W |
Kit pratique, flacon à vis à ouverture large de 9 mm, 2 ml | Gris | PTFE transparent / silicone transparent collé | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15378066
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-S34W |
Kit pratique, flacon à vis à ouverture large de 9 mm, 2 ml, silanisé | Bleu | PTFE transparent / silicone transparent collé | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15374654
|
Thermo Scientific™
MSCERT5000-S40W |
Kit pratique, flacon à vis à ouverture large de 9 mm, 2 ml, silanisé | Gris | PTFE transparent / silicone transparent collé | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15308046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-193W |
Kit assemblé, flacon à vis certifié avec ouverture large de 9 mm, 2 ml | Gris | PTFE rouge / Silicone blanc encollé | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15368046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-78W |
Kit pratique, flacon à vis certifié à ouverture large de 9 mm, 2 ml | Bleu | PTFE rouge / Silicone blanc encollé | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15378046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-79 |
Kit pratique, flacon à vis à récupération élevée, certifié avec large ouverture de 9 mm, 1,7 ml | Gris | PTFE transparent / silicone transparent collé | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15368016
|
Thermo Scientific™
CERT5000-93W |
Kit pratique, flacon à vis certifié à ouverture large de 9 mm, 2 ml | Gris | PTFE transparent / silicone transparent collé | Oui |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15398046
|
Thermo Scientific™
CERT5000-992 |
Kit pratique, flacon à vis à récupération élevée, certifié avec large ouverture de 9 mm, 1,7 ml | Noir | PTFE rouge / Silicone blanc encollé | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
15308056
|
Thermo Scientific™
CERT5000-993 |
Kit pratique, flacon à vis certifié à récupération complète et ouverture large de 9 mm, avec réservoir de 10 µl | Gris | PTFE transparent / silicone transparent collé | Non |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
Utilisez des flacons certifiés propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et chromatographiques haute sensibilité. Les kits de flacons certifiés à vis et ouverture large de 9 mm Thermo Scientific™ sont entièrement testés par lots selon plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre transparent borosilicaté de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), ces flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons de 9 mm à ouverture large et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés- 100 flacons et 100 bouchons avec septa pré-assemblés
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
- Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
- 100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent
Specifications
Clear | |
100 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.