Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis en plastique 9mm
Les flacons à vis en plastique 9 mm sont fabriqués en polypropylène testé par GC. Ils sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Marque: Thermo Scientific™ 03-PPSVW
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.65000kg
Description
Optez pour une alternative économique au verre pour certaines applications avec les flacons à vis en plastique 9 mm Thermo Scientific™. Ils sont fabriqués en polypropylène de haute qualité, testé par GC. Les flacons en polypropylène sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie. Lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu, l’utilisation de plastiques peut être préférable aux flacons en verre conventionnels. Choisissez parmi les marques Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ et Thermo Scientific™ Chromacol™.
Large éventail d’applications de flacons en polypropylèneChimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
Ils peuvent être à privilégier lorsque les niveaux d’ions inorganiques doivent être maintenus à un minimum absolu
Résistant aux produits chimiques
La matière plastique à choisir lors du stockage d’échantillons liquides dans des mélanges aqueux/organiques en raison de sa large compatibilité chimique avec les alcools, l’acétonitrile et d’autres solvants HPLC courants
Résiste à des températures comprises entre -80°C et +121°C
Alternative économique par rapport au verre
Compatibles avec les échantillonneurs automatiques*
Recommandés pour la plupart des marques d’échantillonneurs automatiques
*Reportez-vous au catalogue de colonnes et consommables Thermo Scientific pour plus d’informations sur la compatibilité avec les échantillonneurs automatiques
Spécification
Flacons Chromacol | |
12 mm | |
12 mm | |
300 μl | |
< 4 μl | |
300 μl | |
32 mm | |
Bouchon à vis de 9 mm | |
Non |
9 mm | |
Transparent | |
Polypropylène | |
Insert intégré | |
Flacon avec insert, mandrin | |
Bouchon à vis | |
500 | |
9 mm | |
200 μl |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.