Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre à filetage court 9 mm, à ouverture large, transparent
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques.
Marque: Fisherbrand™
35.19 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23262" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.27000kg
Description
- 9 mm
- Filetage court
- Verre
- Large ouverture
- Transparent
Spécification
Silanisé | |
11,6 mm | |
1,85 ml | |
Oui | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND9 |
Transparent | |
Verre | |
GC, HPLC | |
Filetage court | |
< 120 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Oui |