Learn More
Fisherbrand™ Flacon TPX à filetage court de 9 mm avec micro-insert en verre intégré
Universellement compatible avec presque tous les échantillonneurs automatiques
84.20€ - 890.00€
Spécification
Description | TopSert |
---|---|
Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
Matériau | TPX |
Volume (métrique) | 0,36 ml |
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11871653
|
Fisherbrand™
|
Transparents |
890.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11515924
|
Fisherbrand™
|
Ambré |
84.20€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Compatibilité universelle avec presque tous les échantillonneurs automatiques, ce qui rend possible la rationalisation d’autres flacons de 1,5 ml, comme par exemple les flacons de 11 mm avec col à sertir, ou encore les flacons avec col vissant 8-425 et 10-425
- Les flacons avec micro-insert intégré sont disponibles en verre ambré
Spécification
TopSert | |
TPX | |
GC, HPLC | |
Insert intégré conique | |
0,2 ml | |
32 mm | |
Flacon d’échantillonnage automatique | |
Non |
11,6 mm | |
0,36 ml | |
Filetage court | |
< 1 μl | |
Fond plat | |
100 | |
ND9 |