missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ A1BG Monoclonal Antibody (C1), Invitrogen™

Code produit 17674446
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
100 μL
Conditionnement:
100µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17674446 20 μL 20µL
17664446 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17674446 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA543993

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Alpha-1-B glycoprotein (A1BG) which is a plasma protein with no known function belongs to the immunoglobulin superfamily. Although the human A1BG has been known for four decades, and the information about the amino acid sequence, chromosomal assignment, and even genetic polymorphism in different populations have been known, no biological function has been suggested. A1BG (Mr approximately equal to 63,000) consists of one polypeptide chain of 474 amino acids with four glucosamine oligosaccharides. The polypeptide has five intrachain disulfide bonds and consists of five repeating structural domains, each containing about 95 amino acids and one disulfide bond. Recently human cysteine-rich secretory protein 3 (CRISP-3) has been found to be a binding partner of A1B, suggesting the A1BG-CRISP-3 complex displays a protecting function from a potentially harmful effect of free CRISP-3 in circulation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène A1BG
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone C1
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4
Expression A1BG
Numéro d’ordre du gène P04217
Alias de gène A1B; A1bg; A1bg {ECO:0000312; ABG; Alpha-1-B glycoprotein; alpha-1-B-glycoprotein; alpha-1B-glycoprotein; alpha1B-glycoprotein; C44; DKFZp686F0970; epididymis secretory sperm binding protein Li 163pA; GAB; HEL-S-163pA; HYST2477; Liver regeneration-related protein 1; RGD:69417}
Symboles de gène(s) A1BG
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Ala22-Ala206 (Accession P04217), with N-terminal His Tag.
Méthode de purification Protein A/G
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1 κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.