Learn More
Thermo Scientific™ Circulateur réfrigéré ARCTIC A28F
Le circulateur de bain réfrigéré A28F fournit un refroidissement efficace pour les applications ouvertes et fermées, avec une plage de températures allant de -28 ° à +200 °C et un volume maximal de bain de 10 litres.
sur devis
Description
Le circulateur de bain réfrigéré Thermo Scientific™ A28F fournit un refroidissement efficace pour les applications ouvertes et fermées, avec une plage de températures allant de -28 ° à +200 °C et un volume maximal de bain de 10 litres. Les circulateurs de bains puissants équipés d’un réservoir en acier inoxydable peuvent être configurés avec trois capacités de refroidissement, plages de températures et volumes afin de s’adapter à votre application spécifique.
Ils disposent d’une puissance de refroidissement supérieure, d’une plage de températures étendue, de puissantes pompes foulantes / aspirantes et de dispositifs de contrôle numériques sophistiqués, garantissant précision et reproductibilité. Choisissez parmi trois contrôleurs pour obtenir la flexibilité nécessaire à la création de la solution parfaite pour votre application.- La fonctionnalité d’économie d’énergie limite la consommation d’électricité : surveillance étroite de la capacité de refroidissement en fonction des besoins de l’application
- Les petits circulateurs réfrigérants sont optimisés afin d’utiliser le moins d’espace et de faire le moins de bruit possible
- Bains en acier inoxydable solide
- Le thermostat peut être orienté à 90° sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation
- Kit de circulation externe inclus, pour le raccordement aux tuyaux M16x1, NPT mâle de 6,35 mm (0,25 po), 9,5 mm (0,375 po) de D.E.
- Concept de ventilation sur trois côtés : jusqu’à deux côtés peuvent être bloqués mais néanmoins profiter d’une performance de réfrigération totale sans aucune détérioration de l’équipement
- Port de vidange à l’avant
- Poignées intégrées
- Réfrigérant sans CFC
Contenu :
Câbles de commande, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe, cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi) et couvercle
Recommandées dans les domaines suivants :
- Étalonnage
- Bioréacteurs
- Évaporateurs rotatifs
- Condenseurs
- Tests d’échantillons / de matériaux
- Préparation d’échantillons / de matériaux