Learn More
Kimtech™ Blouse de laboratoire Kimtech™ A7 P+
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
2XL
Conditionnement:
15 pièces
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425 : protection de type 6 (PB) contre les projections limitées de produits chimiques- Vêtement antistatique, EN 1149-1 - Résistance à la déchirure, EN ISO 13934-1, Classe 1/3 - Résistivité de surface, EN 1149-1, < 5 x 1010 ohms- Perte de particules (tambour de Helmke), IEST-RP-CC003.3, catégorie II- Efficacité de filtration bactérienne (3,0 μm), ASTM F2100, > 99 %
- Blouses de laboratoire jetables de qualité supérieure avec triples coutures et matériau multicouche respirant.
- Protection intégrale grâce à un col haut Mao, des passe-pouces et des manches extra-longues pour assurer la bonne tenue des gants de laboratoire par-dessus les manches.
- Le matériau respirant de la blouse assure de hauts niveaux de protection contre les particules et les bactéries (avec une efficacité de filtration de 99 %).
- Les blouses, emballées individuellement, peuvent être utilisées dans des environnements ISO 7 (Classe C).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | 2XL |
| Matériau | SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Zipper |
| Type de manchette | Élastique |
| Jetable | Reusable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | None |
| Modèle | Below Hip-length |
| Afficher plus |