Learn More
Honeywell Safety Products™ Lunettes TSR grises A700
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- Pour une utilisation générale et une protection contre les chocs (45 m/s).
- Convient parfaitement aux applications en intérieur / extérieur telles que les services publics et l’industrie légère.
- Économique et à prix abordable.
- Style sportif.
- Ajustement sûr et confortable.
- Structure légère.
- Manchons de branches souples.
- Pont de nez universel moulé.
- 8Verres résistants à l’abrasion en polycarbonate.
- Champ de vision sans distorsion à 180°.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Catégorie EPI 2 CE, Assurance qualité ISO 9001/2000, Numéro de certificat CE EC1549, Numéro d’attestation CE EC1549 |
| Revêtement de la lentille | Antibuée, Résistantes aux chocs |
| Teinte de la lentille | Gris |
| Type de produit | Lunettes de sécurité |
| À utiliser avec (application) | General use and protection against impact (45m/s). Well suited for indoor / outdoor applications such as utilities and light manufacturing. Building, Construction, Catering, Food, Logistics, Maintenance, Service, Telecom, Transportation and Utility industries. |
| Couleur de la monture | Gris |
| Nb par paquet | 1paire |
| Lens Material | Polycarbonate |
| Matériau de la monture | Polycarbonate |