Learn More
Abcam Anti-CD31 antibody [JC/70A], 100 ug
Code produit 32047302 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32047302 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32047302 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab9498100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Mouse monoclonal [JC/70A] to CD31
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG1
  • Applications: Flow Cyt, ICC/IF, IHC-Fr, IHC-P, WB
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification
Spécification
Antigène PECAM1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Flow Cytometry, Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone JC/70A
Conjugué Unconjugated
Formule Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 6.97% L-Arginine
Expression PECAM1
Symboles de gène(s) PECAM1
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Chaînes ou fragments IgG1
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Human.
Espèces cibles Human
Type de produit Monoclonal Antibody (PECAM1)
Forme Liquid
Format Vial
Isotype IgG1
Abrv de l’hôte Ms
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu
Gène cible PECAM1
Entrée cible PECAM1
Molécule cible PECAM1, Human
Abrv de l’application validée IHC-P, Flow Cyt, WB, IHC-Fr, ICC/IF