Learn More
Abcam Anti-Collagen III antibody [EPR17673], 100 uL
Code produit 32168647 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32168647 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32168647 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab184993100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Rabbit monoclonal [EPR17673] to Collagen III
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: Flow Cyt (Intra), ICC/IF, IP, WB
  • Species Reactivity: Human, Mouse and Rat
  • Storage Buffer: pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Spécification
Antigène COL3A1
Applications Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
Classification Monoclonal
Clone EPR17673
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.2 - 7.4, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine), 0.05% BSA
Expression COL3A1
Symboles de gène(s) COL3A1
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Chaînes ou fragments IgG
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Human, Mouse and Rat.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Type de produit Monoclonal Antibody (COL3A1)
Forme Liquid
Format Vial
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu, Ms, Rt
Gène cible COL3A1
Entrée cible COL3A1
Molécule cible COL3A1, Human, Mouse, Rat
Abrv de l’application validée IP, WB, ICC/IF, Flow Cyt (Intra)