Learn More
Abcam Anti-Collagen IV antibody, 100 ug
Code produit 32106618 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32106618 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32106618 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab6586100ug
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Rabbit polyclonal to Collagen IV
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: ELISA, ICC/IF, IHC-FoFr, IHC-Fr, IHC-FrFl, IHC-P, IP, WB
  • Species Reactivity: Human, Bovine, Mouse, Rat, African green monkey, Pig, Dog, Hamster, Chinese hamster, Zebrafish and Syrian hamster
  • Storage Buffer: Sodium chloride, EDTA, Sodium borate
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
Spécification
Antigène COL4A1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, ELISA, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Free Floating)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.2, Preservative: 0.01% Sodium azide, Constituents: 0.88% Sodium chloride, 0.424% Potassium phosphate solution
Expression COL4A1
Symboles de gène(s) COL4A1
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Chaînes ou fragments IgG
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Human, Hamster, Syrian hamster, Cow, Mouse, Dog, Zebrafish, Rat, Chinese hamster, African green monkey and Pig.
Espèces cibles Human, Hamster, Syrian Hamster, Bovine, Mouse, Dog, Zebrafish, Rat, Chinese Hamster, African Green Monkey, Pig
Type de produit Polyclonal Antibody (COL4A1)
Forme Liquid
Format Vial
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu, Ha, Cow, Ms, Dog, Zf, Rt, CHa, AGMk, Pig
Gène cible COL4A1
Entrée cible COL4A1
Molécule cible COL4A1, Human, Hamster, Syrian hamster, Cow, Mouse, Dog, Zebrafish, Rat, Chinese hamster, African green monkey, Pig
Abrv de l’application validée ELISA, ICC/IF, IHC-FoFr, IHC-Fr, IHC-FrFl, IHC-P, IP, WB