Learn More
Abcam Anti-Influenza A Virus Nucleoprotein antibody [AA5H], 250 ug
Code produit 32057007 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32057007 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32057007 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab20343250ug
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Mouse monoclonal [AA5H] to Influenza A Virus Nucleoprotein
  • Host Species: Mouse
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG2a
  • Applications: ICC/IF, IHC-P
  • Species Reactivity: Influenza A
  • Storage Buffer: PBS
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
Spécification
Antigène NP
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone AA5H
Conjugué Unconjugated
Formule Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: PBS
Expression NP
Symboles de gène(s) NP
Espèces hôtes Mouse
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 250 μg
État réglementaire RUO
Chaînes ou fragments IgG2a
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Influenza A.
Espèces cibles Influenza A virus
Type de produit Monoclonal Antibody (NP)
Forme Liquid
Isotype IgG2a
Abrv de l’hôte Ms
Conditions d’expédition Blue Ice
Gène cible NP
Entrée cible NP
Molécule cible NP, Influenza A
Abrv de l’application validée IHC-P, ICC/IF