Learn More
Abcam Anti-KAP1 (phospho S824) antibody [BL-246-7B5], 100 uL
Code produit 32094807 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32094807 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32094807 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab243870100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Rabbit Monoclonal antibody, suitable for IHC-P, ICC/IF, IP, WB, with 3 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Monoclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt
  • Species Reactivity: Mouse and Human
  • Storage Buffer: pH: 7.8 - 8.6, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 98% Borate buffered saline, 0.1% BSA
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Protein A
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigène TRIM28
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone BL-246-7B5
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.8 - 8.6, Preservative: 0.09% Sodium azide, Constituents: 98% Borate buffered saline, 0.1% BSA
Expression TRIM28
Symboles de gène(s) TRIM28
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Protein A
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Chaînes ou fragments IgG
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Mouse and Human.
Espèces cibles Mouse, Human
Type de produit Monoclonal Antibody (TRIM28)
Forme Liquid
Format Vial
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms, Hu
État de modification cible phospho S824
Gène cible TRIM28
Entrée cible TRIM28
Molécule cible TRIM28, Mouse, Human
Technique IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt
Abrv de l’application validée IHC-P, ICC/IF, IP, WB, Flow Cyt