Learn More
Abcam Anti-YTHDC1 antibody, 100 uL
Code produit 31936886 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
31936886 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31936886 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab122340100uL
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Rabbit Polyclonal antibody, suitable for IHC-P, WB, ICC/IF, with 36 citations.
  • Host Species: Rabbit
  • Clonality: Polyclonal
  • Isotype: IgG
  • Applications: IHC-P, WB, ICC/IF
  • Species Reactivity: Human
  • Storage Buffer: pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
  • Form: Liquid
  • Purification: Affinity purification Immunogen
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigène YTHDC1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule pH: 7.2, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 40% Glycerol (glycerin, glycerine)
Expression YTHDC1
Symboles de gène(s) YTHDC1
Espèces hôtes Rabbit
Méthode de purification Affinity purification Immunogen
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Chaînes ou fragments IgG
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Primary
Conditionnement Vial
Spécificité du test This product reacts with Human.
Espèces cibles Human
Type de produit Polyclonal Antibody (YTHDC1)
Forme Liquid
Isotype IgG
Abrv de l’hôte Rb
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu
Gène cible YTHDC1
Entrée cible YTHDC1
Molécule cible YTHDC1, Human
Abrv de l’application validée IHC-P, WB, ICC/IF