Learn More
Abcam Bovine Heart Mitochondria, 2 mg
Code produit 32156732 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 mg
Conditionnement:
2mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32156732 2 mg 2mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32156732 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1103382mg
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Antibody, suitable for WB, SDS-PAGE, IP, with 3 citations.
  • Applications: WB, SDS-PAGE, IP
  • Storage Buffer: Constituents: 99.98% Isolation Buffer, 0.02% PMSF
  • Form: Liquid
Spécification
Applications Western Blot, SDS-Page, Immunoprecipitation
Conjugué Unconjugated
Formule Constituents: 99.98% Isolation Buffer, 0.02% PMSF
Quantité 2 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Secondary Antibody
Forme Liquid
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de l’application validée WB, SDS-PAGE, IP