Learn More
Abcam GFP Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Code produit 32115396 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 Tests
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32115396 10 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32115396 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab31512710x96Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
Spécification
Applications Sandwich ELISA
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) GFP
Quantité 10 x 96 Tests
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de l’application validée sELISA