Description
- Applications: ELISA
- Species Reactivity: Human
Spécification
Spécification
| Applications | ELISA |
| Conjugué | Unconjugated |
| Symboles de gène(s) | EGF |
| Quantité | 5 x 96 Tests |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Spécificité du test | This product reacts with Human. |
| Espèces cibles | Human |
| Type de produit | Secondary Antibody |
| Afficher plus |