Learn More
Abcam Human MMP9 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Code produit 32114349 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 Tests
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32114349 5 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32114349 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab2137415x96Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Antibody.
  • Species Reactivity: Human
Spécification
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) MMP9
Quantité 5 x 96 Tests
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test This product reacts with Human.
Espèces cibles Human
Type de produit Secondary Antibody
Méthode de détection Colorimetric
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu