Learn More
Abcam Human/Mouse GFAP Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Code produit 32119477 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 Tests
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119477 10 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32119477 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab24409410x96Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA, with 1 citations.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Mouse and Human
Spécification
Applications Sandwich ELISA
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) Gfap
Quantité 10 x 96 Tests
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test This product reacts with Mouse and Human.
Espèces cibles Mouse, Human
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Ms, Hu
Abrv de l’application validée sELISA