missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abcam Human soluble EGFR Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Human
Spécification
Spécification
| Applications | Sandwich ELISA |
| Conjugué | Unconjugated |
| Symboles de gène(s) | EGFR |
| Quantité | 10 x 96 Tests |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Spécificité du test | This product reacts with Human. |
| Espèces cibles | Human |
| Type de produit | Secondary Antibody |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?