Description
- Applications: sELISA
- Species Reactivity: Rat, Human and Mouse
Spécification
Spécification
| Applications | Sandwich ELISA |
| Conjugué | Unconjugated |
| Symboles de gène(s) | MSN |
| Quantité | 10 x 96 Tests |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Spécificité du test | This product reacts with Rat, Human and Mouse. |
| Espèces cibles | Rat, Human, Mouse |
| Type de produit | Secondary Antibody |
| Afficher plus |