Learn More
Abcam Mouse Von Willebrand Factor A2 Matched Antibody Pair Kit, 5 x 96 Tests
Tous les produits Abcam ProduitsDescription
- Applications: ELISA, IA
- Species Reactivity: Mouse
Spécification
Spécification
| Applications | ELISA |
| Conjugué | Unconjugated |
| Symboles de gène(s) | Trmt10a |
| Quantité | 5 x 96 Tests |
| État réglementaire | RUO |
| Molécule entière | Yes |
| Primaire ou secondaire | Secondary |
| Spécificité du test | This product reacts with Mouse. |
| Espèces cibles | Mouse |
| Type de produit | Secondary Antibody |
| Afficher plus |