Learn More
Abcam Pyripyropene A, ACAT2 inhibitor, 1 mg
Code produit 32110930 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32110930 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32110930 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab1443391mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
  • Form: Solid
Spécification
Conjugué Unconjugated
Formule Constituents: 100% Pyripyropene A
Symboles de gène(s) Pyripyropene A
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Ambient