Learn More
Abcam Pyripyropene A, ACAT2 inhibitor, 250 ug
Code produit 32119208 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32119208 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32119208 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab144339250ug
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Antibody.
  • Storage Buffer: Constituents: 100% Pyripyropene A
  • Form: Solid
Spécification
Conjugué Unconjugated
Formule Constituents: 100% Pyripyropene A
Symboles de gène(s) Pyripyropene A
Quantité 250 μg
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Non-species specific
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Ambient