Learn More
Abcam Robo2 Antibody Pair - BSA and Azide free, 10 x 96 Tests
Code produit 32113712 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 Tests
Conditionnement:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32113712 10 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32113712 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab31457810x96Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Antibody, suitable for sELISA.
  • Applications: sELISA
  • Species Reactivity: Human, Mouse and Rat
Spécification
Applications Sandwich ELISA
Conjugué Unconjugated
Symboles de gène(s) ROBO2
Quantité 10 x 96 Tests
État réglementaire RUO
Molécule entière Yes
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test This product reacts with Human, Mouse and Rat.
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Type de produit Secondary Antibody
Conditions d’expédition Blue Ice
Abrv de la réactivité Hu, Ms, Rt
Abrv de l’application validée sELISA