missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
OCIAD1 was identified via immunoscreening of an ovarian carcinoma cDNA library from ovarian cancer patients and is expressed in multiple tissues including ovary, placenta, brain, testis, prostate, and mammary gland. Two isoforms of OCIAD1 are known to exist; the shorter isoform is restricted to the central nervous system. OCIAD1 is a transmembrane protein whose overexpression in HEY ovarian cancer cells increased lysophosphatidic acid- (LPA-)induced, but not basal level cell adhesion to extracellular matrix proteins collagen I and laminin10/11. This adhesion is not blocked by LY294002 and GF109203X, suggesting that OCIAD1 does not use protein kinase C and PI3 kinase signaling pathways to exert its effect on adhesion.
Spécification
Spécification
| Antigène | ABCF2 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.17 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Expression | ABCF2 |
| Numéro d’ordre du gène | Q99LE6, Q9UG63 |
| Alias de gène | ABC28, ABCF2, EST133090, HUSSY 18, HUSSY18, M ABC1 |
| Symboles de gène(s) | Abcf2 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?