missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ABHD6 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 16637874
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16637874 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16637874 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA5101396

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ABHD6.

ABHD6 has 2-arachidonoylglycerol hydrolase activity. ABHD6 may be a regulator of endocannabinoid signaling pathways.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ABHD6
Applications Western Blot, Immunocytochemistry
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression ABHD6
Numéro d’ordre du gène Q5XI64, Q8R2Y0, Q9BV23
Alias de gène 0610041D24Rik; 2-arachidonoylglycerol hydrolase; AA673485; Abhd6; abhydrolase domain containing 6; abhydrolase domain containing 6, acylglycerol lipase; abhydrolase domain-containing protein 6; AV065425; lipase protein; monoacylglycerol lipase ABHD6
Symboles de gène(s) ABHD6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human ABHD6(Accession Q9BV23), corresponding to amino acid residues R236-A286.
Méthode de purification Affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 305795, 57406, 66082
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.