Learn More
Invitrogen™ ABL1 [M351T] Recombinant Human Protein, Invitrogen™
Human ABL1, internal fragment, amino acids P118-S535 (as in GenBank entry NM_005157.3), M351T mutant, N-terminal GST-HIS6 fusion protein with a 3C cleavage site, expressed in Sf9 insect cells.
492.00€ - 7490.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Formule 50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Poids moléculaire 76.1kDa
Conditions de stockage Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Alias de gène c-Abl, JTK7, p150
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15408823
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6151
10μg
492.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 24-06-2024
pour voir le stock disponible 
15418823
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6152
100μg
1678.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-07-2024
pour voir le stock disponible 
15428823
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6153
1mg
7490.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 01-07-2024
Description
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spécification
Spécification
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
76.1kDa
c-Abl, JTK7, p150
Human
GST Tag, His Tag
50mM HEPES pH 7.5, 100mM NaCl, 5mM DTT, 15mM reduced glutathione, 20% glycerol
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
aa 118-535
Recombinant
Vidéos