Learn More
Abnova™ Sonde FISH 15q subtélomère (Cy5)
Sondes FISH marquées pour l’identification des aberrations subtélomères en utilisant la technique d’hybridation in situ fluorescente.
Marque: Abnova™ FE0135.20uL
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Includes: Tampon d’hybridation FISH (80 μl)
Description
La technique FISH est une technique utilisée pour identifier et localiser la présence ou l’absence de séquences d’ADN spécifiques sur les cellules et les tissus. Abnova a développé une gamme de sondes FISH pour la détection de l’amplification, de la perte et de la translocation de gènes. Chaque sonde FISH est dotée d’une paire de sondes marquées au fluorophore spécifiques à un locus provenant d’une bibliothèque de chromosomes bactériens (BAC).
Avantages
- Sondes bicolores pour une détection rapide, sensible et spécifique
- Travaillez sur la propagation des métaphases, les tissus enrobés de paraffine et les tissus congelés
- Identifiez l’amplification, la perte et la translocation des gènes
- Rapport signal-bruit élevé
- Réactivité croisée faible
Spécification
Stockage à 4°C dans l’obscurité. | |
Hybridation in situ fluorescente (cellule) | |
15q subtélomère | |
20 μl |
Cy5 | |
Tampon d’hybridation FISH (80 uL) | |
Sonde FISH pour région subtelomérique 15q (Cy5) |