Learn More
Horst™ Boîte de connexion modèle ABS VTH
Marque: Horst™ 22030
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Spécification
Rubans chauffants HBS, HB, HBQ, HBV, HBSI, HBSIE et HBST, câbles chauffants HS, HSQ, HSS, HST et HSTD | |
65 x 55 x 35mm | |
VTH | |
Boîte de raccordement |