Learn More
Agilent BioTek Accessoires pour empileur de microplaques BioStack
Compatible avec l’empileur de microplaques BioStack4
Marque: Agilent BioTek 1230004
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 4.08233kg
Description
- Pour une utilisation avec les plaques à couvercle
- Remarque : Pour une utilisation exclusivement avec Biostack4
Spécification
Ensemble de piles de 30 plaques | |
Empileur de microplaques Biostack, plaques avec couvercles ≤ 22 mm ou plaques sans couvercles ≤ 17,8 mm |