Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour bains-marie agités MaxQ™ 7000
Les accessoires pour bains-marie agités Thermo Scientific MaxQ 7000 offrent une flexibilité optimale.
Marque:  Thermo Scientific™ SHK7000-32
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10071612
  • 758.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-10-2024
Description
Les accessoires pour bains-marie agités Thermo Scientific MaxQ 7000 offrent une flexibilité optimale.
De par leur innovation, fiabilité et précision exceptionnelles, les agitateurs, plateformes et accessoires Thermo Scientific MaxQ 7000 constituent la solution optimale pour les laboratoires à forte productivité.
Spécification
Spécification
Couvercle toit Plexiglas™
Couvercle toit en Plexiglas™ pour températures jusqu’à 65°C
MaxQ 7000