Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour agitateurs orbitaux MaxQ™ HP
Bénéficiez d’une flexibilité maximale, quelle que soit votre application, grâce à ces accessoires pour agitateurs orbitaux hautes performances Thermo Scientific™ MaxQ™.
Marque:  Thermo Scientific™ 201127
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Code produit. 10719273
  • 2220.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-07-2024
Description
Bénéficiez d’une flexibilité maximale, quelle que soit votre application, grâce aux accessoires Thermo Scientific™ pour agitateurs orbitaux hautes performances MaxQ™.
Spécification
Spécification
220 V, 50/60 Hz
0°C à 100°C
50/60 Hz
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000
220 V
Enregistreur graphique
Enregistreur graphique 7 jours, 0100C, 6 pouces., 220 V, 50 / 60 Hz