Learn More
Cytiva Accessoires pour système d’électrophorèse Multiphor™ II
Électrodes, barrettes d’électrodes et mèches en papier
276.00€ - 681.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Système d’électrophorèse Multiphor™ II |
---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (application) | Type | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10299244
|
Cytiva
18-1004-40 |
Unité avec lecteur à plat standard | Barrette d’électrodes d’IEF |
276.00€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10006184
|
Cytiva
18-1013-73 |
Unité avec lecteur à plat standard SDS-PAGE/IEF | Flexiclamp |
484.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10371475
|
Cytiva
18-1122-19 |
Unité avec lecteur à plat standard | Cathode d’électrode d’EPH |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10331525
|
Cytiva
18-1122-20 |
Unité avec lecteur à plat standard | Anode d’électrode d’EPH |
572.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10127294
|
Cytiva
80112953 |
Unité avec lecteur à plat standard | Mèche d’électrode EPH (82 x 130 mm) |
517.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 04-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10586555
|
Cytiva
80112952 |
Unité avec lecteur à plat standard | Mèche d’électrode EPH (104 x 253 mm) |
681.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Système d’électrophorèse Multiphor™ II |