Learn More
Thermo Scientific™ Accessoires pour plaque chauffante RT2 et agitateurs à plaque chauffante RT2 Basic et Advanced
Utilisez ces accessoires pour optimiser les performances de votre plaque chauffante Thermo Scientific™ RT2 et des agitateurs à plaque chauffante RT2 Basic et Advanced.
Marque:  Thermo Scientific™ 88880141
Code nomenclature Nacres: NB.72
Informations supplémentaires : Poids : 0.54000kg
Code produit. 15288894
  • 38.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 12-03-2025
Description
Utilisez ces accessoires pour optimiser les performances de votre plaque chauffante Thermo Scientific™ RT2 et des agitateurs à plaque chauffante RT2 Basic et Advanced.
• Léger et compact pour un encombrement réduit
• Fort couplage magnétique pour assurer une agitation uniforme au cours des procédures expérimentales
• Contrôle de la vitesse: 150-2500rpm
• Livré avec deux couvertures antidérapantes en
• Silicone (1 blanche et 1 noire)
• Dimension diam. 120mm
• Capacité d'agitation: 2 litres
• Autres dimensions disponibles (dimension 170mm avec capacité d'agitation 4 litres, et dimension 220mm capacité d'agitation 5 litres)
• Mécanisme: Moteur à courant continu sans charbon Capacité d'agitation (H20): 2L Vitesse de rotation: 50 à 2500 tr/mn Charge maximale (récipient): 15kg Matériau du corps: Polypropylène Dimensions de la plaque supérieure: Diamètre de
• 120mm Dimensions globales (L x P x H): 130mm x 130mm x 65mm Consommation électrique: 5W Consommation: 100-240V, 50/60Hz Certifications: CE Garantie: Deux ans
• Accessoires: 15208904 Couvercle de plaque antidérapant en silicone (blanc, silicone diam. 120cm)
• Agitateur magnetique RT basic, diam. 120mm, AC 100-240V, 50/60Hz avec adaptateur secteur EU, UK
• Bain Marie pour RT2
Spécification
Spécification
500 ml
Bain-marie
180 cm (extérieur), 179 cm (intérieur)
Bain-marie
Promotions
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.