Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes 5 μm Acclaim™ PepMap™ 100 Fusica™ Microbore
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse de peptides peu abondants dans des échantillons protéomiques complexes.
Marque: Thermo Scientific™ 160287
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides de faible abondance dans les échantillons protéomiques complexes, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim 5 μm PepMap 100 Fusica™.
Colonnes pour séparation de protéines PepMap• Colonnes haute résolution pour la séparation des protéines, des biomarqueurs ou des composés biologiques
• Compatibles avec une utilisation GC-MS
• Colonne PepMap 100 C18
Spécification
Capillary Column | |
40 µl/min | |
250 mm | |
2 to 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
15% | |
Reversed Phase |
1 mm | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
Silica | |
Peptide Analysis | |
Acier inoxydable |