Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes Nano-Trap Acclaim™ 5 μm PepMap™ 100
Format de colonne : Pièges pré-colonne ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 164212
242.40 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Offrez une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides de faible abondance dans les échantillons protéomiques complexes, grâce aux colonnes de piégeage nano Thermo Scientific™ Acclaim™ 5 μm PepMap™ 100.
Colonne Dionex Nano• Colonne Nano PepMap100 C18
Spécification
Pièges pré-colonnes | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
14 500 psi (1 000 bar) | |
2 à 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
Silice | |
Colonne de piégeage nano | |
Silice fondue |
200 μm | |
10 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
15% | |
Phase inverse |