Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes cartouches 5 μm Acclaim™ PepMap™ 300 μ-Precolumns™
Les colonnes Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 300 μm-Precolumns™ Cartridge de 5 μm sont des microcolonnes courtes composées d’un ensemble de cartouches jetables. Support de cartouche vendu séparément (réf. 164650).
428.40€ - 452.88€
Spécification
Format de colonne | Pre-Column Traps |
---|---|
Diamètre (métrique) | 1 mm |
À utiliser avec | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
Granulométrie | 5 μm |
pH | 2 to 8 |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11362223
|
Thermo Scientific™
163592 |
5 μm | 1 mm | 5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11372223
|
Thermo Scientific™
163593 |
5 μm | 1 mm | 15 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Les colonnes à cartouche Thermo Scientific™ Acclaim™ 5 μm PepMap™ 300 μ-Precolumns™ sont des microcolonnes très courtes composées d’un ensemble de cartouches jetables. Support de cartouche vendu séparément (p/n 164650).
- Pour la pré-concentration des échantillons, le nettoyage des échantillons ou pour les différentes techniques de commutation de colonne
- Taille des pores : 300Å
Spécification
Pre-Column Traps | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
2 to 8 | |
100 m²/g | |
C18 | |
Silica | |
Peptide Analysis | |
Acier inoxydable |
1 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
9% | |
Reversed Phase |