Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ Carbonyl C18
À utiliser pour réaliser des séparations à haute résolution et à cadence élevée des carbonyles, des dérivés dinitrophénylhydrazine (DNPH) des aldéhydes et des cétones.
225.57€ - 1395.47€
Spécification
pH | 2,5 à 7,5 |
---|---|
Porosité | 120 Å |
Surface spécifique | 300 m²/g |
Température | 50°C |
“End-capped” | Oui |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12366543
|
Thermo Scientific™
077972 |
2,2 μm | 2,1 mm | 100 mm |
875.61€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12396543
|
Thermo Scientific™
077973 |
2,2 μm | 2,1 mm | 150 mm |
905.93€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12366553
|
Thermo Scientific™
077974 |
2,2 μm | 3 mm | 100 mm |
910.78€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15237468
|
Thermo Scientific™
079009 |
3 μm | 3 mm | 250 mm |
1395.47€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15247468
|
Thermo Scientific™
079010 |
3 μm | 3 mm | 150 mm |
888.94€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15257468
|
Thermo Scientific™
079011 |
3 μm | 2,1 mm | 150 mm |
975.74€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15123707
|
Thermo Scientific™
079012 |
5 μm | 2,1 mm | 10 mm |
225.57€
1 pièce |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15267468
|
Thermo Scientific™
079013 |
5 μm | 3 mm | 10 mm |
247.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15277468
|
Thermo Scientific™
079014 |
5 μm | 4,6 mm | 10 mm |
236.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18 pour réaliser des séparations à haute résolution et à cadence élevée des dérivés dinitrophénylhydrazine (DNPH) d’aldéhydes et de cétones. Cette colonne pour phase inverse et à base de silice assure une sélectivité et une résolution de ligne de base des dérivés DNPH excellentes, réglementées par différentes méthodes officielles, notamment EPA 554, EPA 8315, EPA 1667, EPA TO-11 des États-Unis et CARB 1004.
Performances supérieures pour les analyses difficiles de cétones et d’aldéhydes
- Séparations à haute efficacité pour des performances UHPLC excellentes
- Colonnes robustes avec une bonne reproductibilité de lot à lot
- Méthodes robustes qui ont fait leurs preuves
Grande variété de dimensions de colonne pour répondre à vos besoins d’analyse
- Granulométrie de 2,2, 3 et 5 µm ; les granulométries plus faibles offrent une meilleure efficacité maximale pour des analyses rapides
- Diamètres de 2,1, 3,0 et 4,6 mm ; les colonnes de petit diamètre (2,1 et 3,0 mm) consomment moins de solvants et produisent moins de déchets chimiques
- Longueurs disponibles : 100, 150 et 250 mm
Pour les applications à cadence élevée, utilisez le format de colonne 2,1 × 100 mm associé à une grande vitesse linéaire. Lorsqu’une puissance haute résolution est nécessaire, utilisez une colonne plus longue (2,1 × 150 mm) à une vitesse linéaire optimale ; vous obtiendrez également une meilleure résolution.
À propos de la gamme de colonnes HPLC de spécialité Acclaim
Les colonnes Acclaim spécialisées ont été développées, fabriquées et testées pour répondre aux besoins de séparation d’applications spécifiques. Ces colonnes, qui reposent sur des chimies novatrices et uniques, sont très résolutives et très simples d’utilisation.
- Testées pour garantir des séparations uniformes
- Sélectivité idéale pour la séparation d’analytes cibles spécifiques
- Excellentes formes de pic
- Performances testées pour garantir des séparations chromatographiques spécifiques de grande qualité et très fiables
Spécification
2,5 à 7,5 | |
300 m²/g | |
Oui |
120 Å | |
50°C | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.