Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ WAX-1 mode mixte
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1.
Marque: Thermo Scientific™ 071909
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Lorsque vous nécessitez un contrôle de sélectivité puissant pour la séparation de molécules anioniques, utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ Mixed-Mode WAX-1. La phase stationnaire à base de silice comporte une chaîne alkyle hydrophobe avec une extrémité ionisable qui fournit à la fois des propriétés hydrophobes en phase inverse et des propriétés d’échange anionique faible. Cette chimie unique produit un mécanisme de séparation multimode pour la séparation simultanée des molécules acides, basiques et neutres. La sélectivité est entièrement réglable grâce à des modifications de la force ionique, du pH ou de la teneur en solvants organiques.
Sélectivité idéale pour la séparation des molécules anioniques- Mécanisme de rétention multi-mode : phase inverse, échange anionique faible et modes HILIC
- Différenciation des molécules ayant des hydrophobicités similaires, telles que les acides organiques hydrophiles
- Sélectivité orthogonale aux colonnes pour phase inverse
- Colonne très efficace et excellente asymétrie des pics
- Stables pour un pH compris entre 2,5 et 7,5
- Disponibles en granulométries de 3 et 5 μm et diamètre moyen de pore de 120 Å
Spécification
Cartouche de protection, 2/boîte | |
HPLC avec détection UV | |
6 000 psi (415 bars) | |
2,5 à 7,5 | |
300 m²/g | |
L78 | |
Acclaim | |
Mode mixte | |
Phase inverse, échange d’ions, HILIC |
3 mm | |
10 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
50°C | |
Chaîne alkyle hydrophobe avec terminaison ionisable | |
Silice | |
Exclusif |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.