Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes de protection Acclaim™ PepMap granulométrie de 5 μm
Utilisez ces colonnes de protection pour protéger les colonnes Thermo Scientific™ Hypersil™ PepMap avec une taille de particule de 5µm contre les débris d’échantillons et les substances interférentes.
Marque: Thermo Scientific™ 160428
145.48 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21664" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Protégez votre colonne HPLC analytique contre les dommages causés par les débris d’échantillons et les substances interférentes. Il s’agit d’une solution économique permettant de prolonger la durée de vie de votre colonne analytique avec un impact minimal sur les performances.
Utilisez les colonnes de garde de taille de particules de 5 µm Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap avec colonnes Acclaim PepMap, qui sont utilisées pour les séparations protéomiques.
Colonnes pour séparation de protéines PepMap• Colonnes haute résolution pour la séparation des protéines, des biomarqueurs ou des composés biologiques
• Compatibles avec une utilisation GC-MS
• Colonne PepMap 100 C18
Spécification
5 μm | |
100 Å | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
1 mm | |
300 µm | |
nanoLC |