Learn More
Thermo Scientific™ Colonne HPLC Acclaim™ PepMap™ C18 100, granulométrie de 5 μm
Format de colonne : Colonne capillaire ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 160318
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Il s’agit de la colonne standard qui permet l’identification, à haute résolution et haute sensibilité, des protéines en protéomique, ainsi que la recherche et la vérification de biomarqueurs. La colonne HPLC Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ C18 100, taille de particules 5 μm, est idéale pour :
la cartographie à haute résolution de peptides tryptiques, naturels et synthétiques ;
la cartographie peptidique LC-MS/MS pour l’identification des protéines, la découverte des biomarqueurs et la biologie des systèmes
Colonnes pour séparation de protéines PepMap• Colonnes haute résolution pour la séparation des protéines, des biomarqueurs ou des composés biologiques
• Compatibles avec une utilisation GC-MS
• Colonne PepMap 100 C18
Spécification
Capillary Column | |
200 nl/min | |
50 mm | |
5 μm | |
100 Å | |
L1 | |
nanoLC | |
15% | |
Reversed Phase |
75 μm | |
LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS | |
14500 psi (1000 bar) | |
2 to 8 | |
450 m²/g | |
C18 | |
Silica | |
Peptide Analysis | |
Silice fondue |