Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes LC PepMap™ 100 C8
Pour une séparation à haute résolution des peptides très hydrophobes, utilisez cette colonne LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C8 comme excellente alternative à la colonne PepMap C18.
429.42€ - 732.36€
Spécification
Porosité | 100 Å |
---|---|
Phase | Phase inverse |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11382153
|
Thermo Scientific™
161185 |
3 μm | 0,075 mm | 150 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
11372163
|
Thermo Scientific™
161194 |
5 μm | 0,3 mm | 5 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Choisissez les colonnes LC Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100 C8 lors de la séparation de peptides très hydrophobes (peptides non tryptiques) comme alternative à la colonne PepMap™ C18.
Cette colonne fournit une identification haute résolution et haute sensibilité des protéines pour la protéomique et la découverte et la vérification de biomarqueurs. Elle est idéale pour :
Grande capacité de chargement
Les colonnes Acclaim PepMap conviennent parfaitement à l’analyse de peptides de faible abondance, souvent présents dans les échantillons protéomiques complexes.
Les colonnes LC PepMap 100 C8 sont disponibles en longueur de 150 mm en 75, 300, 1 000 et en diamètre interne classique de 75 µm pour permettre le réglage du débit, de la sensibilité et de la quantité d’échantillons disponibles.
De meilleures séparations de protéines et de peptides
La LC-MS sans acide trifluoroacétique (TFA), minimise les effets de suppression pour une meilleure sensibilité MS
Une excellente efficacité de séparation
Une meilleure résolution et une meilleure récupération
Installation facile à l’aide des raccords à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™
Les colonnes sont disponibles avec les raccords à serrage manuel nanoViper
Aucun outil requis
Offre des connexions avec un volume mort quasi-nul
Résiste à des pressions jusqu’à 1000 bars
À propos des colonnes Acclaim PepMap nano, capillaires et micro
Les colonnes nano (75 µm), capillaires (300 µm) et micro (1000 µm) sont idéales pour les analyses de protéines et de peptides. La quantité d’échantillon est souvent limitée et les colonnes avec un D. I. plus petit peuvent augmenter la sensibilité dans les cas où l’échantillon est en quantité restreinte. Tandis que les colonnes LC nano sont souvent utilisées en protéomique, les effets de concentration des colonnes capillaires et micro sont bénéfiques pour la métabolomique ou pour simplifier l’interfaçage LC-MS. Les colonnes nano, capillaires et micro Thermo Scientific Acclaim PepMap sont disponibles avec diverses compositions chimiques pour l’analyse de peptides et de protéines.
Spécification
100 Å | |
Phase inverse | |
Acier inoxydable |