Learn More
Thermo Scientific™ Colonne LC Acclaim™ PepMap™ C8, 3 µM Nanoviper
Format de colonne : nanoViper ; Taux de carbone : 9 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Thermo Scientific™ 164706
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Grande facilité d’utilisation, aucun manchon pour les petits capillaires
- Montage sans outil
- Pas de dégâts aux colonnes causés par serrage excessif : le système peut supporter des pressions atteignant jusqu’à 1000 bar et est compatible avec les vannes et raccords de fabricants tiers
- Aucune défaillance expérimentale en raison de mauvaises connexions
Spécification
Colonnes LC C8 | |
150 mm | |
3 μm | |
L7 | |
nanoLC | |
9% | |
Reversed Phase |
0,75 μm (dia. int.) | |
14500 psi (1000 bar) | |
100 Å | |
C8 | |
Silica | |
Peptide Analysis |