Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC pour phase inverse Accucore™ biphényle
Utilisez cette colonne à noyau solide pour une séparation rapide et fiable des paires et isomères critiques.
444.56€ - 655.39€
Spécification
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
---|---|
Débit | 0,4 ml/min |
À utiliser avec | Instruments HPLC / UHPLC |
Pression max. | 8700 psi (600 bars) |
Forme des particules | Noyau solide sphérique |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15904427
|
Thermo Scientific™
17826-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
444.56€
4 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15914427
|
Thermo Scientific™
17826-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
603.41€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15924427
|
Thermo Scientific™
17826-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
655.39€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Choisissez les colonnes LC biphényle Thermo Scientific™ Accucore™ pour une séparation rapide et fiable des paires et des isomères critiques. Ces colonnes offrent une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires Leur remplissage optimisé offre une plateforme robuste pour une grande variété de matrices. Basées sur la technologie Core Enhanced, les colonnes pour phase inverse de chromatographie liquide Accucore fournissent des séparations rapides à haute résolution, sans les pertes de charge élevées visibles en utilisant une granulométrie inférieure à 2 µm.
- Séparations rapides, avec résolution et sensibilité excellentes.
- Une UHPLC n’est pas nécessaire car les pertes de charges sont inférieures
- Sélectivité en mode mixte des analytes aromatiques et modérément polaires
- Interactions pi-pi augmentées avec les molécules aromatiques
- Excellente reproductibilité d’un lot à l’autre
Confiez la séparation de vos paires et isomères critiques aux colonnes LC Accucore biphényle. Ces colonnes offrent des durées d’analyse courtes, une excellente robustesse et une reproductibilité cohérente, ainsi qu’un équilibre parfait entre la rétention des analytes polaires et l’élution des analytes hydrophobes.
Spécification
2,1 mm | |
Instruments HPLC / UHPLC | |
Noyau solide sphérique | |
2 à 8 | |
130 m²/g | |
L11 | |
Accucore | |
6 % | |
Oui |
0,4 ml/min | |
8700 psi (600 bars) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Biphényle | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |