Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ Phenyl-Hexyl
Utilisez cette colonne à noyau solide pour des séparations rapides de haute résolution de composés aromatiques et modérément polaires.
507.44€ - 970.75€
Spécification
Pression max. | 14 500 psi (1 000 bars) |
---|---|
Forme des particules | Noyau solide sphérique |
Granulométrie | 2,6 μm |
pH | 2 à 8 |
Porosité | 80 Å |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11357541
|
Thermo Scientific™
17926-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11367541
|
Thermo Scientific™
17926-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
718.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11377541
|
Thermo Scientific™
17926-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
718.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11387541
|
Thermo Scientific™
17926-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11397541
|
Thermo Scientific™
17926-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11307551
|
Thermo Scientific™
17926-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11317551
|
Thermo Scientific™
17926-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
970.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11327551
|
Thermo Scientific™
17926-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
970.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11337551
|
Thermo Scientific™
17926-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11657711
|
Thermo Scientific™
17926-014005 |
2,6 μm | 4 mm | 10 mm |
507.44€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11647711
|
Thermo Scientific™
17926-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
507.44€
4 pièces |
Expédition estimée: 13-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11637711
|
Thermo Scientific™
17926-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
507.44€
4 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11327541
|
Thermo Scientific™
17926-032130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Offrent une sélectivité unique pour les analytes aromatiques et modérément polaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ Phenyl-Hexyl.
Basées sur la technologie Core Enhanced, les colonnes Accucore fournissent des séparations rapides de haute résolution sans les pertes de charge élevées générées par les particules de moins de 2 μm.
- Séparations rapides, de résolution et de sensibilité excellentes.
- L’UHPLC n’est pas nécessaire car les pertes de charge sont moindres
- Sélectivité en mode mixte des analytes aromatiques et modérément polaires
- Interactions Pi-pi augmentées avec les molécules aromatiques
- Hydrophobicité modérée
Informations de commande :
D’autres dimensions de colonnes sur mesure sont disponibles. Veuillez contacter votre service clientèle local pour obtenir de plus amples informations.
Spécification
14 500 psi (1 000 bars) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Accucore | |
5 % | |
Oui |
Noyau solide sphérique | |
2 à 8 | |
130 m²/g | |
L11 | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.