Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Accucore™ Polar Premium
Utilisez cette colonne à noyau solide spécialement conçue pour une haute résolution rapide avec une stabilité de pH élevée pour la séparation des espèces basiques, neutres et acides.
505.24€ - 1012.68€
Spécification
Pression max. | 14500 psi (1000 bars) |
---|---|
Forme des particules | Noyau solide sphérique |
Granulométrie | 2,6 μm |
pH | 1,5 à 10,5 |
Porosité | 150 Å |
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Granulométrie | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13455649
|
Thermo Scientific™
28026-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13425649
|
Thermo Scientific™
28026-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
751.23€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13469738
|
Thermo Scientific™
28026-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13465649
|
Thermo Scientific™
28026-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
943.17€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13475649
|
Thermo Scientific™
28026-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
970.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13448739
|
Thermo Scientific™
28026-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
717.04€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13445649
|
Thermo Scientific™
28026-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
773.11€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13435649
|
Thermo Scientific™
28026-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
842.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13485649
|
Thermo Scientific™
28026-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13438739
|
Thermo Scientific™
28026-252130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 250 mm |
1012.68€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
13405659
|
Thermo Scientific™
28026-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
505.24€
4 pièces |
Expédition estimée: 30-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Obtenez des séparations rapides et à haute résolution des analytes polaires et apolaires grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Premium. Les particules à noyau solide, de 2,6 μm, d’une grande robustesse, permettent d’obtenir des séparations rapides haute efficacité, avec de faibles pertes de charge. La phase stationnaire C18 intégrée à l’amide robuste offre une sélectivité unique, complémentaire aux colonnes C18 classiques. Cette phase reste stable sur une gamme de pH allant de 1,5 à 10 et elle est entièrement compatible avec les phases mobiles hautement aqueuses. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
Sélectivité alternative- Le matériau de phase inverse intégré polaire offre une sélectivité complémentaire aux colonnes C18 standard.
- La phase greffée spécialement conçue reste stable sur une gamme de pH allant de 1,5 à 10,5.
- La phase C18 intégrée à l’amide robuste ne subira pas de repliement de phase dans les phases mobiles 100 % aqueuses.
- Les particules de 2,6 µm reposant sur la Core Enhanced Technology permettent un fonctionnement à des débits élevés, sans générer de pertes de charge excessives.
- Les particules de 2,6 µm à noyau solide et la distribution des tailles de particules étroite réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité des séparations.
- La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- Les particules de 2,6 µm à noyau solide permettent d’obtenir une perte de charge moindre par rapport aux particules UHPLC de moins de 2 µm
- Compatibles avec les instruments HPLC et les plateformes UHPLC classiques
- Technologie de greffage avancée
- Procédure de remplissage automatisé
Spécification
14500 psi (1000 bars) | |
2,6 μm | |
150 Å | |
70°C | |
Accucore | |
9 % | |
Oui |
Noyau solide sphérique | |
1,5 à 10,5 | |
90 m²/g | |
L60 | |
Silice sphérique, à noyau solide, ultra-pure | |
Phase inverse | |
Phase inverse |