Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Basic AB330 Conductivité pH mètre de Paillasse
Idéal pour les tests quotidiens de conductivité, de TDS et de salinité de vos échantillons de laboratoire courants.Les instruments de mesure de paillasse de base Accumet AB330 fournissent les fonctions essentielles nécessaires aux mesures courantes de conductivité, de TDS et de salinité, sans fonctions complexes, à un prix abordable.
Marque:  Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 4.54000kg
Code produit. 17318959
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Un grand écran rétroéclairé simultané affiche les mesures de conductivité et de température
  • Étalonnage de la conductivité de un à cinq points avec reconnaissance standard automatique de quatre étalons de conductivité
  • Étalonnage des TDS en un à cinq points et étalonnage de la salinité en un point
  • Compensation linéaire de la température de 0 à 10 %/°C avec des températures de référence de 15, 20, 25 ou 30°C.
  • Étalonnage de la sonde de compensation automatique de la température en un point
  • Compensation automatique ou manuelle de la température
  • L’icône Ready (Prêt) indique la stabilité de la mesure
  • Stockage de 500 ensembles de données avec horodatage
  • La mémoire du compteur non volatile préserve les paramètres et les données en cas de perte d’alimentation
  • Le support fixé au compteur facilite le mouvement des électrodes dans et hors des échantillons
Spécification
Spécification
Conductimètre Accumet AB330 avec support pour électrodes et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V
±1 % de la pleine échelle
Conductivité avec température, TDS avec température, salinité avec température, TDS with Temperature, Salinity with Temperature
Conductivité, TDS, salinité, température
Conductivité de 1 à 5 points, TDS de 1 à 5 points, salinité de 1 point, température de 1 point
0,01, 0,1, 1 µS ; 0,01, 0,1 mS
0 à 10 %/°C
0,00 à 80,0 ppt
±1 % de la pleine échelle
±1 % de la pleine échelle
-5°C à +105°C
±0,3°C ±, 0,5°F
Oui
500 Points
Conductivité/ATC
IP-54
3 ans
Icônes d’indicateur
Automatique avec modes Auto-Read et Temporisé, manuelle avec mode Continu
50/60 Hz
Port de communication pour ordinateur ou imprimante
Support pour électrodes et adaptateur d’alimentation universel 100-240 V.
0,1 à 10
Reconnaissance automatique de 84 µS, 1 413 µS, 12,88 mS, 111,8 mS
0,00 µS à 500,0 mS
Linear
15, 20, 25 ou 30°C
0,01 à 0,1 ppt
0,01, 0,1, 1 ppm ; 0,01, 0,1 ppt
0,40 à 1,00
0,1°C, 0,1°F
LCD 5 po.
Non volatile
Format imprimé ou CSV
CE, TUV 3-1, FCC classe A
Inclus, adaptateur d’alimentation universel 100-240 V
AB330
±0,3°C ±, 0,5°F
100/240 V