Learn More
Ansell Gants latex en caoutchouc naturel AccuTech™ 91-250 Series
Code produit. 11731603 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
6,5
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 11731603
Marque: Ansell 91250090
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Fournissent des solutions optimales pour les environnements contrôlés. Un faible contenu allergénique minimise le risque d’allergies associées au latex pour le porteur.
  • Fabriqués à l’aide d’une formulation spécifique de latex pour offrir aux utilisateurs un niveau accru de flexibilité et d’élasticité
  • Le revêtement intérieur en silicone facilite l’enfilage et le doublage des gants
  • Les manchettes plus épaisses s’adaptent bien sur les vêtements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001, ISO 13485, marquage CE et ISO 11137
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Couleur Naturel
Jetable Oui
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Type de produit Gants
Dimensions 9
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Pour les applications biotechnologiques, les tests analytiques, les opérations de mise sous blister, la pesée et la distribution de produits pharmaceutiques
Couleur de manchette de gant Naturel
Type de manchette de gant Structuré
Inspecté pour une utilisation médicale Oui
Quantité 50 paires
Séries 91-250
Longueur (métrique) 285 mm